Läs mer
Gilson™ PVC-elastomerförlängningsslang
Produktkod. 10285972 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10285972 5 mm 3m
1 options
Produktkod. 10285972 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F117980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med (applikation) allmän användning
Flödeshastighet 179 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C