Beskrivning
- PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,38 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.2 mm |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | allmän användning |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Flödeshastighet | 1,22 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Visa mer |