Läs mer
Gilson™ PVC-slang för MF1 och MF4 pumphuvud
Produktkod. 10061992 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Flödeshastighet:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min
14 ml/min.
25 ml/min.
39 ml/min.
47 ml/min.
6 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10061992
Brand: Gilson™ F117965
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MF1 och MF4 pumphuvud
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2,06 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 3.7 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) allmän användning
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 25 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang