Läs mer
Gilson™ PVC-slang för MF1 och MF4 pumphuvud
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Flödeshastighet:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min
14 ml/min.
25 ml/min.
39 ml/min.
47 ml/min.
6 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
- PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,51 mm |
| Material | PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.4 mm |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| För användning med | For MF1 and MF4 pump heads |
| För användning med (applikation) | general use |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Flödeshastighet | 1,9 ml/min |
| Gaspermeabilitet | Low |
| Visa mer |