Läs mer
Gilson™ PVC-slang för MF1 och MF4 pumphuvud
Produktkod. 10541103 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Flödeshastighet:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min
14 ml/min.
25 ml/min.
39 ml/min.
47 ml/min.
6 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10541103
Brand: Gilson™ F117962
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MF1 och MF4 pumphuvud
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,52 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) allmän användning
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 14 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang