Läs mer
Gilson™ PVC-slang för MF1 och MF4 pumphuvud
Produktkod. p-8001660 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Flödeshastighet:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min
14 ml/min.
25 ml/min.
39 ml/min.
47 ml/min.
6 ml/min.
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10464712
Brand: Gilson™ F117952
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MF1 och MF4 pumphuvud
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,25 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 2.1 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) allmän användning
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 0,574 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang