Läs mer
Bollé Safety PVC-ram polykarbonat linsskyddsglasögon
Produktkod. 13178756 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
HD Clear
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
13178756 Klart Varje
12649200 HD Clear -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 13178756 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer RUSHPSI
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Känn komforten av panoramautsikt med Bolle Protection™ PVC-ram polykarbonat linsskyddsglasögon.
  • Panoramautsikt
  • Övre skydd
  • Justerbar halkfri bro
  • Halkfria tinningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad europeisk standard
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon; 1 Varje
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC