Läs mer
Bollé Safety PVC-ram polykarbonat linsskyddsglasögon
Produktkod. p-8000065 Handla allt Bollé Safety Produkter
Linsfärg:
HD Clear
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13178756
Brand: Bollé Safety RUSHPSI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Känn komforten av panoramautsikt med Bolle Protection™ PVC-ram polykarbonat linsskyddsglasögon.
  • Panoramautsikt
  • Övre skydd
  • Justerbar halkfri bro
  • Halkfria tinningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad europeisk standard
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon; 1 Varje
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC