missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer PVC Bränsle- och smörjmedelsslang

Produktkod. 30053137 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2/25 tum.
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
7/50 tum.
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
7.6m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30053137

Brand: Cole-Parmer 5012138

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Speciellt framtagen för att motstå härdning och svullnad

Motstå kolväten, undvik svullnad och minska sprickbildning. Överför säkert kemikalier och petrokemikalier inklusive bensin, fotogen, oljor och skärföreningar. Skyddar mot urlakning och produktkontamination. Idealisk för applikationer som sträcker sig från små motorbränsleledningar till kylvätskeöverföring. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval

Specifikationer

Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Total längd (engelska) 25 ft.
Färg Gult
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.