Läs mer
Cole-Parmer PVC Bränsle- och smörjmedelsslang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2/25 tum.
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
7/50 tum.
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
7.6m
Beskrivning
Motstå kolväten, undvik svullnad och minska sprickbildning. Överför säkert kemikalier och petrokemikalier inklusive bensin, fotogen, oljor och skärföreningar. Skyddar mot urlakning och produktkontamination. Idealisk för applikationer som sträcker sig från små motorbränsleledningar till kylvätskeöverföring. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Färg | Gult |