Läs mer
Cole-Parmer PVC Bränsle- och smörjmedelsslang
Produktkod. 30054361 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2/25 tum.
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
7/50 tum.
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
7.6m
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre unitSize
30054361 3/8 tum 1/2 tum. 7.6m
30053300 1/8 tum 1/4 tum 7.6m
30053384 3/16 tum 5/16 tum -
30054304 2/25 tum. 7/50 tum. 7.6m
30053137 5/16 tum 7/16 tum 7.6m
30053794 1/4 tum 3/8 tum -
30053950 1/2 tum. 3/4 tum -
30053459 7/16 tum 9/16 tum. 7.6m
8 options
Produktkod. 30054361
Brand: Cole-Parmer 5012139
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt framtagen för att motstå härdning och svullnad
Motstå kolväten, undvik svullnad och minska sprickbildning. Överför säkert kemikalier och petrokemikalier inklusive bensin, fotogen, oljor och skärföreningar. Skyddar mot urlakning och produktkontamination. Idealisk för applikationer som sträcker sig från små motorbränsleledningar till kylvätskeöverföring. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifications
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Total längd (engelska) 25 ft.
Steriliseringsmetod Nej
Färg Gult