Läs mer
Sperian™ PVC Gloves
:
Size: 9.5
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Manschettmaterial | PVC |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Black |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | 9.5 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.65 mm |
| Foder | Cotton |
| Kvantitet | 1 Pair |
| Visa mer |