Läs mer
Euro Protection™ PVC Gloves
Produktkod. 12018085
Change view
Storlek:
9
Färg:
Klart
Rött
Längd (metrisk):
27 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Färg Längd (metrisk)
12018085 9 Rött 27 cm
12058095 9 Klart 27 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12018085 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 3509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.70 SEK
    428.67 SEK / 10 par
    Save 384.03 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Rött
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Handskar
Storlek 9
Foder Bomull
Kvantitet 10 förpackning
Längd (metrisk) 27 cm