Läs mer
Masterflex™ PVC High Pressure Tubing with Luer Ends
Produktkod. 12606225
Total längd (metrisk):
1.21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12606225
Brand: Masterflex™ 3052618
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Material PVC
Total längd (metrisk) 1.21 mm
Förpackningsmängd 10 Pack
Sterilitet Non-sterile
Maximalt tryck 900 psi