Läs mer
Welch Ilmvac™ PVC Hose with Support Spiral
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Material | PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Total längd (metrisk) | 100 cm |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Produkttyp | Hose with Support Spiral |