Läs mer
Dostmann Electronic™ PVC-doppningssonder
Produktkod. 10331492
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
300 mm
Beskrivning:
3 mm dia.
Sensortyper:
Klass 1/3
Klass B
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Beskrivning Sensortyper
10331492 150 mm 3 mm dia. Klass 1/3
10259461 300 mm 3 mm dia. Klass B
10688002 150 mm 3 mm dia. Klass B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10331492 Leverantör Dostmann Electronic™ Leverantörsnummer 60001018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en noggrannhet på± °0,3 C, och ett temperaturområde på -200 till + °500 C, denna nedsänkningssond är idealisk för användning i laboratoriemiljöer, vetenskapliga och andra forskningsmiljöer.
  • Tillbehör för handmätare Serie P700
  • Immersionssond Pt100, -200 till +450 °C,± 0,03 C, °150x3 mm
  • PT100 Precisionssond 1/3 DIN DIN 150x3 mm
Specifications
Typ Nedsänkningssond
Beskrivning 3 mm dia.
Material Polypropen, PVC
Sensortyper Klass 1/3
Noggrannhet ±0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +500 °C
Längd (metrisk) 150 mm