Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Inmatningsfack för allmänna ändamål
Mått (L x B x H):
303 x 403 x 63 mm
304 x 404 x 64 mm
350 x 300 x 40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Femfacksbricka
- Centralt fack som används för pipetter
- För användning i skrivbordslådor
- Tillverkad av PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Mått (L x B x H) | 350 x 300 x 40 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 42 mm (interiör), 40 mm (exteriör) |
| Längd (metrisk) | 300 mm (interiör), 350 mm (exteriör) |
| Material | Polypropen, PVC |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 355 mm (interiör), 300 mm (exteriör) |
| För användning med | 7 ml Bijou-flaskor eller provrör |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Visa mer |