Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Typ-T PVC-isolerade prober med epoxibelagd spets
Produktkod. 11731349 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
-200 °C till +105 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
11731349 -200 °C till +105 °C Varje
1 options
Produktkod. 11731349 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0846606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00 SEK
    399.80 SEK / Paket med 1
    Save 57.20 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa sonder för tillämpningar som kräver en isolerad korsning. Digi-Sense™ Typ-T PVC-isolerade prober med epoxibelagd spets är idealiska för kortvarig nedsänkning.
Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila. Svarstid: 2 sekunder eller mer.
  • Prober med exponerade övergångspunkter rekommenderas inte för användning med vattenhaltiga lösningar
  • Utsätt inte prober med exponerade övergångar av typ J för fukt eftersom de kommer att rosta
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +105 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Används för kortvarig nedsänkning
Längd (metrisk) 20.3 cm