Läs mer
Brady™ PVC ISO Första hjälpen ögonskölj tecken
Product Code. 15113289
Click to view available options
Unit Size:
Varje
Product Code. 15113289
Brand: Brady™ 815571
Only null left
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E011-203x203-VPVC-CRD/1
Material Polypropen, PVC
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus & Utomhus
Höjd (metrisk) 203 mm
Tjocklek 1.591 mm
Bredd (metrisk) 203.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -20° C-70° C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt