Läs mer
Brady™ PVC ISO Säkerhetsskyltar: Piktogram för brandsläckare
Produktkod. 15163279 Handla allt Brady Produkter
Change view
Stil:
Dubbelriktad
Panorama
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
15163279 Panorama Varje
15153279 Dubbelriktad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15163279 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 816900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 SEK
    270.21 SEK / Paket med 1
    Save 50.79 SEK
    15% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F001-203x203-VPVC-CRD/1
Material Polypropen, PVC
Kvantitet 1 st
Stil Panorama
För användning med (applikation) Inomhus & Utomhus
Höjd (metrisk) 203 mm
Tjocklek 1.591 mm
Bredd (metrisk) 203.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -20° C-70° C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött