Läs mer
Brady™ PVC ISO Säkerhetsskyltar: Brandslangspiktogram
Produktkod. 15143279 Handla allt Brady Produkter
Change view
Stil:
Dubbelriktad
Panorama
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
15143279 Dubbelriktad Varje
15133279 Panorama Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15143279 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 SEK
    223.84 SEK / Paket med 1
    Save 42.16 SEK
    15% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F002-203x203-BIPVC-CRD/1
Material Polypropen, PVC
Kvantitet 1 st
Stil Dubbelriktad
För användning med (applikation) Inomhus & Utomhus
Höjd (metrisk) 203 mm
Tjocklek 1.591 mm
Bredd (metrisk) 203.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -20° C-70° C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött