Läs mer
Cole-Parmer PVC Lab och vakuumslang
Produktkod. 30052936 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/5 tum.
1/8 tum
15/64 tum.
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/64 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum.
1-1/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/5 tum.
1/8 tum
11/32 tum.
15/32 tum.
15/64 tum.
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30052936 5/16 tum 1/2 tum.
30054031 3/8 tum 1/2 tum.
30053338 1/16 tum. 1/8 tum
30053611 1/4 tum 5/8 tum.
30053704 1/2 tum. 5/8 tum.
30053850 1/2 tum. 3/4 tum
30053084 3/32 tum. 5/32 tum.
30053748 3/8 tum 7/8 tum.
30054239 5/64 tum. 5/32 tum.
30054309 1/2 tum. 1-1/8 tum.
30053306 3/8 tum 9/16 tum.
30053415 1/8 tum 1/4 tum
30053287 3/4 tum 1 tum
30053926 1 tum 1-1/4 tum.
30053701 1/4 tum 3/8 tum
30053886 5/16 tum 7/16 tum
30053433 3/16 tum 9/16 tum.
30053381 1/8 tum 3/16 tum
30053136 3/8 tum 5/8 tum.
30053449 5/32 tum. 15/64 tum.
30053173 1/8 tum 1/5 tum.
30054048 1/5 tum. 5/16 tum
30054189 15/64 tum. 11/32 tum.
30052944 1/4 tum 7/16 tum
30053670 5/16 tum 15/32 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 30052936 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5012101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 SEK
    2218.61 SEK / 15m
    Save 81.39 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät, polerad innervägg förhindrar —ansamlingar, idealisk för allmänna laboratorieapplikationer
Mångsidiga applikationer inklusive peristaltiska pumpar, analysinstrument, inkubatorer, gas- och avloppsledningar. Glasslät innerhålsdesign för enkla rengöringar och byten, vilket förbättrar arbetsflödets effektivitet. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Total längd (engelska) 50 ft.
Färg Genomskinligt
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.