Läs mer
Cole-Parmer PVC Lab och vakuumslang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/5 tum.
1/8 tum
15/64 tum.
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/64 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum.
1-1/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/5 tum.
1/8 tum
11/32 tum.
15/32 tum.
15/64 tum.
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Beskrivning
Mångsidiga applikationer inklusive peristaltiska pumpar, analysinstrument, inkubatorer, gas- och avloppsledningar. Glasslät innerhålsdesign för enkla rengöringar och byten, vilket förbättrar arbetsflödets effektivitet. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Färg | Genomskinligt |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.