Läs mer
Cole-Parmer PVC Lab och vakuumslang
Produktkod. 30054031 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/5 tum.
1/8 tum
15/64 tum.
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/64 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum.
1-1/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/5 tum.
1/8 tum
11/32 tum.
15/32 tum.
15/64 tum.
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Produktkod. 30054031
Brand: Cole-Parmer 5012102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät, polerad innervägg förhindrar —ansamlingar, idealisk för allmänna laboratorieapplikationer
Mångsidiga applikationer inklusive peristaltiska pumpar, analysinstrument, inkubatorer, gas- och avloppsledningar. Glasslät innerhålsdesign för enkla rengöringar och byten, vilket förbättrar arbetsflödets effektivitet. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Total längd (engelska) 50 ft.
Färg Genomskinligt
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.