Läs mer
Clark Scientific™ PVC liners
Mått (L x B):
470 x 360 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Färglösa PVC-foder
- Foder för styva PVC spillbrickor
- Idealisk för användning i laboratorier
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Liner |
| Material | Polypropen, PVC |
| Längd (metrisk) | 470 mm |
| Bredd (metrisk) | 360 mm |
| Mått (L x B) | 470 x 360 mm |
| Stödmaterial | PVC |
| Kvantitet | 10 förpackning |