Läs mer
Clark Scientific™ PVC liners
Produktkod. p-8000125
Mått (L x B):
470 x 360 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12908847
Brand: Clark Scientific™ SSmall
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färglösa PVC-foder för styva PVC-spillbrickor som är idealiska i de flesta laboratoriemiljöer.
  • Färglösa PVC-foder
  • Foder för styva PVC spillbrickor
  • Idealisk för användning i laboratorier
Specifikationer
Produkttyp Liner
Material Polypropen, PVC
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 360 mm
Mått (L x B) 470 x 360 mm
Stödmaterial PVC
Kvantitet 10 förpackning