Läs mer
Ansell Edmont™ Kraftig PVC-förkläde
Produktkod. 11833252 Handla allt Ansell Produkter
:
Färg: Vit
Produktkod. 11833252
Brand: Ansell Edmont™ PVC45W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftigt PVC-förkläde med en extra maglapp för längre användning. Ansell Edmont™ Heavy-Duty PVC-förkläde är tillverkat av 20 mil vinyl.
  • Kraftig, vit, 20 mil vinyl
  • Tillagd magplåster för längre användning
  • Beständig mot kemikalier, oljor, fett, punkteringar och skavsår.
  • Ekonomiskt, tungt skydd för livsmedelsbearbetning
  • Storlek: 35 tum. bred, 45 tum. lång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Material Polypropen, PVC
Färg Vitt
Motstånd Kemikalier, fetter, oljor och fetter
Tjocklek 0.508 mm
Mått (L x B) 84 x 112 cm
Längd (metrisk) 115 cm