Läs mer
Cole-Parmer™ Öppna Supply Bin Organizers
Produktkod. p-8004674 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Blue
Vitt
Totala positioner:
10
13
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11776118
Brand: Cole-Parmer™ 6352980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Organisera lösa föremål för enkel räckvidd och snabb visuell inventering med dessa Open Supply Bin Organizers.
  • Robust, lätt och kemikaliebeständig PVC är lätt att rengöra
  • Placera individuellt eller från ände till ände längs bänken
  • 4-Bin Supply
    • Mått 5,7 tum W
    • Översta hyllan är 8 tum. D
    • De totala måtten är 24 tum. B x 12 tum. H x 10,5 tum D
    • Vitt
  • 5-Bin Supply
    • Två stora bottenkärl mäter 5,5 tum W
    • Tre mellersta papperskorgar är 3,7 tum. W; översta hyllan är 6 tum. D
    • De totala måtten är 12 tum. B x 16 tum. H x 10,5 tum D
    • Vitt
  • Försörjning med 10 fack
    • Fyra stora bottenbehållare mäter 5,7 tum W
    • Sex mellankärl är 3,8 tum W
    • Översta hyllan är 6 tum. D
    • De totala måtten är 24 tum. B x 16 tum. H x 10,75 tum D
    • Vitt
  • Försörjning med 13 fack
    • Tre stora bottenkärl mäter 3,7 tum W
    • Fyra mellersta papperskorgar är 2,7 tum W
    • Sex kärl på toppen är 1,7 tum W
    • De totala måtten är 12 tum. B x 12 tum. H x 7,5 tum D
    • Vitt
Specifications
Produkttyp Arrangör
Färg Vitt
Djup (engelska) 10,75 tum.
Djup (metriskt) 27.3 cm
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 40.6 cm
Längd (engelska) 61 cm
Längd (metrisk) 24 tum
Totala positioner 10
Bredd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (metrisk) 14.5 cm
Material Polypropen, PVC