Läs mer
Brady™ PVC paneler
Produktkod. 11594204 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11594204 Vitt 1 paket
1 options
Produktkod. 11594204 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710341
I lager
Fäst helt enkelt dina vinylskyltar på dessa PVC-paneler för att ge dig stela skyltar.
  • Fäst helt enkelt dina vinylskyltar på dessa paneler för att ge dig stela skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Vit styv PVC-panel
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 12,99 tum.
Höjd (metrisk) 330 mm
Tjocklek (engelska) 0,0591 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.55 mm
Mått (L x B) 330 x 100 mm
Beskrivning Globalmark Vit styv PVC-panel
Avsluta Stel
Formatera Märka
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning
Kvantitet 10 Pk.