Läs mer
Dostmann Electronic™ PVC penetrationssond
Produktkod. 10187841
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +500 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
10187841 -200 °C till +500 °C
1 options
Produktkod. 10187841 Leverantör Dostmann Electronic™ Leverantörsnummer 60001006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1341.90 SEK
    885.19 SEK / Paket med 1
    Save 456.71 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Beställningsinfo
Material
Specifikationer
Typ Penetrationssond
Material Polypropen, PVC
Sensortyper Klass B
Noggrannhet ±0,3 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +500 °C
Längd (metrisk) 150 mm