Läs mer
Cole-Parmer™ pHPerch bänkarbetsstation
Produktkod. 11716068 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11716068 Liten Varje
1 options
Produktkod. 11716068 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6352730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3765.00 SEK
    3431.08 SEK / Paket med 1
    Save 333.92 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Håll buffertar, tvättflaskor och avfallsbägare organiserade och lättillgängliga med pHPerch Benchtop Workstation.
  • 1 års garanti.
Specifikationer
Produkttyp Arrangör
Färg Vitt
Djup (engelska) 6 tum
Djup (metriskt) 15.24 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30.48 cm
Håller Buffertar, tvättflaskor, avfallsbägare
Storlek Liten
Totala positioner 10
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 33.02 cm