Läs mer
BRAND™ PVC-pipettbricka
Produktkod. 10622411 Handla allt Brand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
355 x 300 x 45mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10622411 355 x 300 x 45mm Varje
1 options
Produktkod. 10622411 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 28305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 SEK
    418.56 SEK / Paket med 1
    Save 118.44 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Hjälper till att hålla ordning på pipetter. Använd på en bänkskiva eller i en låda.
  • PVC-konstruktion
  • Inkluderar nio avlånga avdelare
  • För användning med pipetter med mindre volym
  • Mått (L x B x H): 355 x 300 x 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen, PVC
Mått (L x B x H) 355 x 300 x 45mm
Inkluderar 9 avlånga avdelare
Produkttyp Pipettbricka