Läs mer
Kartell™ PVC/PMP/FEP graderad byrett
Produktkod. 10632512
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10632512
Brand: Kartell™ 0199800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av en kombination av plast för god motståndskraft mot kemikalier. Kartell™ PVC/PMP/FEP Graduated Burette erbjuder en tät tätning och eliminerar risken för glasbrott.
  • Plastbyretter med hög precision
  • Enligt DIN 12.700 standarder - Klass B
  • Användbar för rutinarbete för att eliminera risken för glasbrott
  • Kombination av olika plastmaterial (PMP , FEP, PVC)
  • Kranenheten är gjuten i ett stycke, med FEP-nyckel
  • Inget smörjmedel behövs
  • Ger en läckagesäker tätning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 480 mm
Material FEP, PMP, Polypropen, PVC
Examen 0.1 mL
Kranmaterial FEP, PMMA, PTFE
Typ Utexaminerad Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN 12700