Läs mer
BioClean™ Overshoes CPE
Produktkod. 12921285
Change view
Overshoes, blå
Produktkod.
12921285 Overshoes, blå
1 options
Produktkod. 12921285 Leverantör BioClean™ Leverantörsnummer CPE165B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3833.37 SEK
    80.36 SEK / Paket med 100
    Save 3753.01 SEK
    97% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
BioClean™ CPE Disposable Overshoes är det ekonomiska valet som kombinerar mycket låga nivåer av partikelavgivning och exceptionell styrka. Deras kraftiga konstruktion gör att de är hållbara och motståndskraftiga mot revor och skavsår.
  • Motstår revor, revor och skavsår
  • Låga nivåer av partikelavgivning
  • Kraftig konstruktion
  • Stark och hållbar
  • Färg: blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Gjuten polyeten
Färg Blått
Tjocklek 0.05 mm
Längd (metrisk) 406 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 4 g
Produkttyp Skyddsöverdrag