Läs mer
Gilson™ PVC referensslang för MF1 och MF4 pumphuvuden
Produktkod. 10173092 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10173092 2,76 mm Paket med 12
10626653 0,25 mm Paket med 12
10789514 0,38 mm Paket med 12
10265732 0,76 mm Paket med 12
11367800 1 mm Paket med 12
10581093 1,29 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10173092 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F117948
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MF1 och MF4 pumphuvuden
  • Kalibrerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2,76 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 40 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) Allmän användning
Förpackningsmängd 12 st
Flödeshastighet 39 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Slangar för pumpar