Läs mer
Gilson™ PVC referensslang för MF1 och MF4 pumphuvuden
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Kalibrerad
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,76 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Allmän användning |
| Förpackningsmängd | 12 st |
| Flödeshastighet | 3 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |