Läs mer
Gilson™ PVC referensslang för MF1 och MF4 pumphuvuden
Produktkod. 10581093 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10581093
Brand: Gilson™ F117940
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MF1 och MF4 pumphuvuden
  • Kalibrerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,29 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 40 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) Allmän användning
Förpackningsmängd 12 st
Flödeshastighet 9 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Slangar för pumpar