Läs mer
Gilson™ PVC referensslang för MF1 och MF4 pumphuvuden
Produktkod. 11367800 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11367800
Brand: Gilson™ F117938
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med MF1 och MF4 pumphuvuden
  • Kalibrerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 40 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) Allmän användning
Förpackningsmängd 12 st
Flödeshastighet 6 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttyp Slangar för pumpar