Läs mer
Brady™ PVC säkerhetsskyltar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC E002-203x203-VPVC-CRD/1 |
| Material | Polypropen, PVC |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Polyvinylklorid |
| För användning med (applikation) | Inomhus & Utomhus |
| Höjd (metrisk) | 203 mm |
| Tjocklek | 0.369 mm |
| Bredd (metrisk) | 203 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -20° C-70° C |
| Visa mer |