Läs mer
Brady™ PVC Safety Signs
Produktkod. 15143289 Handla allt Brady Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15143289 Varje
1 options
Produktkod. 15143289 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814289
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Material PVC
Kvantitet 1 Ea.
Beskrivning Polyvinyl Chloride
För användning med (applikation) Indoor & Outdoor
Höjd (metrisk) 203 mm
Max. Temperatur (metrisk) 70°C
Tjocklek 0.369 mm
Bredd (metrisk) 203 mm
Temperaturområde (metriskt) -20 °C-70 °C
Form Square
Språk Global
Visad text Emergency exit (left)
Produkttyp Safety Sign
Färg White on Green