Beskrivning
- Aluminiumrör håller flaskor för frysförvaring eller i LN 2- behållare
- Använd endast med flaskor som är godkända för flytande fas
- Käppar passar de flesta stora märken
- Genomskinliga PVC-hylsor skyddar flaskor i aluminiumrör under hantering och förvaring
- Plast gör att flaskan kan identifieras utan att tas bort
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Längd (metrisk) | 275 mm |
| Längd (engelska) | 10,8 tum |
| För användning med (applikation) | För frysförvaring eller i LN2-behållare |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 1 kg |
| Storlek | 275 x 14,5 mm (L x dia.) |
| Design | Cylindrisk |
| Material | Polypropen, PVC |
| Typ | Kryogena ärmar |
| Visa mer |