Läs mer
Ismatec™ PVC lösningsmedelsförberedd Microbore Förlängningsslang
Beskrivning
- Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2.03 mm |
| Material | PVC (lösningsmedelsfärdig) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.99 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Slangstorlek | 42 |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |
| Produkttyp | Förlängningspumpslang |