Läs mer
Ismatec™ PVC lösningsmedelsförberedd Microbore Förlängningsslang
Produktkod. 12458620
Change view
Slangstorlek:
26
42
48
Förpackningsstorlek:
1 rulle
15m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
12458620 26 1 rulle
11967885 42 15m
12468650 48 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12458620 Leverantör Ismatec™ Leverantörsnummer 9571226
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt utformad för användning med kolväten, petroleumprodukter och destillat
  • Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.89 mm
Material PVC (lösningsmedelsfärdig)
Diameter (metrisk) Yttre 2.82 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Slangstorlek 26
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang