Läs mer
Buerkle™ PVC Standard Bung
Handla allt Bürkle Produkter
Höjd (metrisk):
30 mm
Description
- PVC, soft, red
Specifications
Specifications
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Längd (metrisk) | 28 mm |
| Bredd (metrisk) | 34 mm |
| Färg | Red |