Läs mer
Buerkle™ PVC Standard Bung
Produktkod. p-8002511 Handla allt Bürkle Produkter
Höjd (metrisk):
30 mm
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 17270644
Brand: Buerkle™ 97632834
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Laboratory standard bung made of PVC with good chemical resistance against acids and alkalis.
  • PVC, soft, red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 30 mm
Längd (metrisk) 28 mm
Bredd (metrisk) 34 mm
Färg Red