Läs mer
Navailles PVC pall
Sitthöjd:
460 till 590 mm
630 till 870 mm
Inkluderar:
Plats
Sits, ryggstöd
Beskrivning
- Krom, 5-grenad, förstärkt, reptålig bas
- Hjul med gummihjul
- Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
- M1 vinyl rund sits med högdensitet mjukt skum
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Arm stil | Inga armstöd |
| Certifikat och efterlevnad | M1 |
| För användning med (applikation) | Medicinska praktiker |
| Inkluderar | Sits, ryggstöd |
| Bärande kapacitet (engelska) | 265 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 120 kg |
| Sitthöjd | 460 till 590 mm |
| Bredd (engelska) | 23,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 59 cm |