Läs mer
Navailles PVC pall
Produktkod. 17466162
Change view
Sitthöjd:
460 till 590 mm
630 till 870 mm
Inkluderar:
Plats
Sits, ryggstöd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd Inkluderar
17466162 460 till 590 mm Plats
17446162 460 till 590 mm Sits, ryggstöd
17476162 630 till 870 mm Plats
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17466162 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 4GN 10GBJU 90 737
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PVC-pall erbjuder fördelarna av att vara kompakt, polyvalent och lätt justerbar.
  • Krom, 5-grenad, förstärkt, reptålig bas
  • Hjul med gummihjul
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • M1 vinyl rund sits med högdensitet mjukt skum
Specifikationer
Färg Grå
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad M1
För användning med (applikation) Medicinska praktiker, laboratorier
Inkluderar Plats
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 460 till 590 mm
Bredd (engelska) 21,6 tum.
Bredd (metrisk) 55 cm