Läs mer
Navailles PVC-pall med fotkontroll
Produktkod. 17456162
Change view
Sitthöjd:
460 till 590 mm
570 till 670 mm
Inkluderar:
Sits, ryggstöd, fotkontroll
Säte, fotkontroll
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd Inkluderar
17456162 460 till 590 mm Sits, ryggstöd, fotkontroll
17486162 570 till 670 mm Säte, fotkontroll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17456162 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 4GM 37GPLU 90 737
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PVC-pallen med fotkontroll erbjuder fördelarna av att vara kompakt, polyvalent, lätt justerbar och hygienisk.
  • Krom, 5-grenad, förstärkt, reptålig bas
  • Hjul med gummihjul
  • M1 vinyl rund sits med högdensitet mjukt skum
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Fotkontroll för att justera höjden för att hålla händerna rena
Specifikationer
Färg Grå
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad M1
För användning med (applikation) Medicinska praktiker
Inkluderar Sits, ryggstöd, fotkontroll
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 460 till 590 mm
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm