Läs mer
Navailles PVC-pall med fotkontroll
Produktkod. 17486162
Change view
Sitthöjd:
460 till 590 mm
570 till 670 mm
Inkluderar:
Sits, ryggstöd, fotkontroll
Säte, fotkontroll
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd Inkluderar
17486162 570 till 670 mm Säte, fotkontroll
17456162 460 till 590 mm Sits, ryggstöd, fotkontroll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17486162 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 4GN 17GPJU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4368.00 SEK
    4051.43 SEK / Paket med 1
    Save 316.57 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
PVC-pallen med fotkontroll erbjuder fördelarna av att vara kompakt, polyvalent, lätt justerbar och hygienisk.
  • Krom, 5-grenad, förstärkt, reptålig bas
  • Hjul med gummihjul
  • M1 vinyl rund sits med högdensitet mjukt skum
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Fotkontroll för att justera höjden för att hålla händerna rena
Specifikationer
Färg Grå
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad M1
För användning med (applikation) Medicinska praktiker
Inkluderar Säte, fotkontroll
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 570 till 670 mm
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 55 cm