Läs mer
Cole-Parmer™ PVC-avstängningskranar med flödesindikering
Produktkod. 11809452
Kontakter:
NPT(M) x slang
Slang x Slang
Passar slang-ID:
0,25 till 0,5 tum.
0,5 till 5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11809452
Brand: Cole-Parmer™ 0622556
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera gissningsarbete med dessa kranar med flödesindikering. Cole Parmer™ PVC-avstängningskranar med flödesindikering har PVC-kroppar, EPDM-tätningar och säten. Flödesindikator på handtaget.
  • Maximalt tryck är 150psi vid den maximala temperaturen på 49 °C
  • Maximalt vakuum är 29,9'' Hg
Specifikationer
Material Polypropen, PVC
Tryck 150 psi
Passar slang-ID 0,25 till 0,5 tum.
Antal per förpackning 1 vardera
nr per ärende 1 vardera
Kontakter Slang x Slang